Natriumdeoxycholat ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J62288.14EA 384 DKK
J62288.14 J62288.30
Natriumdeoxycholat ≥97%
Natriumdeoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molekylvægt: 414,56 g/mol
Smeltepunkt: 357…365 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064139
CAS-nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7