Neutral rød ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
CI 50040
J62643.30EA
1500
DKK
J62643.30
J62643.18
Neutral rød ACS
Neutral rød
Nuclear counterstain useful in pH range 6.8 - 8.0
Formel:
C₁₅H₁₇ClN₄ Molekylvægt: 288,78 g/mol Smeltepunkt: 290 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012651 CAS-nummer: 553-24-2 EINECS: 209-035-8 Merck Index: 12,06571 |