Penicillin G kaliumsalt
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J63901.14EA 534 DKK
J63901.14 J63901.22
Penicillin G kaliumsalt
Penicillin G kaliumsalt
Inhibits bacterial cell wall synthesis
Formel: C₁₆H₁₇KN₂O₄S
Molekylvægt: 372,49 g/mol
Smeltepunkt: 214…217 °C
Massefylde: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036193
CAS-nummer: 113-98-4
EINECS: 204-038-0
Merck Index: 12,07225