Magnesiumsulfat 1 M i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63953.ADEA 561 DKK
J63953.AD J63953.AE
Magnesiumsulfat 1 M i vandigopløsning
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekylvægt: 120,37 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg