Magnesiumsulfat 1 M i vandigopløsning, sterile-filtered
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61030.AKEA
1130
DKK
J61030.AK
J61030.XE
Magnesiumsulfat 1 M i vandigopløsning, sterile-filtered
Magnesium sulphate
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Formel:
MgSO₄ Molekylvægt: 120,37 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |
![]() |