Natriumchlorid 5 M i vandigopløsning, autoclaved
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61890.AKEA 583 DKK
J61890.AK
Natriumchlorid 5 M i vandigopløsning, autoclaved
Sodium chloride
Formel: NaCl
Molekylvægt: 58,44 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3