Natriumchlorid 5 M i vandigopløsning RNase-free
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60434.AKEA
813
DKK
J60434.AK
Natriumchlorid 5 M i vandigopløsning RNase-free
Sodium chloride
Formel:
NaCl Molekylvægt: 58,44 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 |