Rifampicin til molekylærbiologi
Leverandør: Alfa Aesar
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J60836.06EA 1710 DKK
J60836.06 J60836.03 J60836.14
Rifampicin til molekylærbiologi
Rifampicin
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymerase
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Molekylvægt: 822,95 g/mol
Smeltepunkt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382