Aluminiumoxid neutral, pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Management of Change (MOC) category = N
0540-01EA 1810 DKK
0540-01 0540-05
Aluminiumoxid neutral, pulver, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Aluminiumoxid neutral
Formel: Al₂O₃
Molekylvægt: 101,96 g/mol
Kogepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2045 °C
Massefylde: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS-nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥1.0