Aluminumoxid basal, pulver, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I til kromotografi, J.T.Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0539-01EA
1930
DKK
0539-05
0539-01
Aluminumoxid basal, pulver, BAKER ANALYZED® Brockmann Activity Grade I til kromotografi, J.T.Baker®
Aluminumoxid basal
Formel:
Al₂O₃ Molekylvægt: 101,96 g/mol Kogepunkt: 2980 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 2045 °C Massefylde: 3,94 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |
Specifikationer Testresultater
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
pH of 5% Slurry at 20°C | 9.3 - 10.1 |
Adsorption, mg o-nitroaniline/g | ≥1.0 |