myo-Inositol ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J60828.22EA
857
DKK
J60828.22
J60828.36
myo-Inositol ≥99%
myo-Inositol
A lipotropic agent
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molekylvægt: 180,16 g/mol Kogepunkt: 291 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 222…227 °C Massefylde: 1,752 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00077932 CAS-nummer: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Merck Index: 13,05001 |