1-Octadecyn ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H33288.09EA
3840
DKK
H33288.09
H33288.03
1-Octadecyn ≥97%
1-Octadecyn
Formel:
C₁₈H₃₄ Kogepunkt: 313 °C Smeltepunkt: 21…24 °C Massefylde: 0,803 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015088 CAS-nummer: 629-89-0 EINECS: 211-114-7 |