L-Methionin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61904.36EA
1830
DKK
J61904.36
J61904.18
J61904.22
L-Methionin cell culture reagent
L-Methionin
Formel:
C₅H₁₁NO₂S Molekylvægt: 149,21 g/mol Kogepunkt: 278 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 284 °C (dec.) Massefylde: 1,373 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063097 CAS-nummer: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 13,06004 |