N-Lauroylsarcosin natrium salt 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J60040.09EA 308 DKK
J60040.09 J60040.18
N-Lauroylsarcosin natrium salt 95%
N-Lauroylsarcosin natrium salt
Used in the cell lysis step of RNA purification. Anionic detergent
Formel: H₃C(CH₂)₁₀C(O)N(CH₃)CH₂COONa
Molekylvægt: 293,38 g/mol
Smeltepunkt: 44…47 °C
Flammepunkt: >150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042728
CAS-nummer: 137-16-6
EINECS: 205-281-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,04379
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/52/2355252.jpg