Natriumpyruvat cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61840.22EA
2450
DKK
J61840.22
J61840.18
Natriumpyruvat cell culture reagent
Natriumpyruvat
Formel:
CH₃COCOONa Molekylvægt: 110,04 g/mol Smeltepunkt: 220…230 °C Massefylde: 1,718 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002586 CAS-nummer: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |