L(+)-Valin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62943.22EA
637
DKK
J62943.22
J62943.A1
J62943.14
J62943.06
L(+)-Valin cell culture reagent
L(+)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molekylvægt: 117,15 g/mol Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 86 °C Massefylde: 1,284 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS-nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |