L(+)-Cystein cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J63745.14EA
432
DKK
J63745.14
J63745.22
L(+)-Cystein cell culture reagent
L(+)-Cystein
Formel:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Molekylvægt: 121,16 g/mol Kogepunkt: 254 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 220 °C (dec.) Massefylde: 1,523 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064306 CAS-nummer: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 13,02810 |