Spermidin trihydrochlorid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J61595.MCEA 840 DKK
J61595.MC
Spermidin trihydrochlorid ≥99%
Spermidin trihydrochlorid
Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins
Formel: C₇H₂₂Cl₃N₃
Molekylvægt: 254,63 g/mol
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00012918
CAS-nummer: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893