Tetraethylammoniumchlorid
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J62507.14EA 424 DKK
J62507.14 J62507.22
Tetraethylammoniumchlorid
Tetraethylammonium chloride
Phase transfer catalyst
Formel: C₈H₂₀ClN
Molekylvægt: 165,71 g/mol
Smeltepunkt: 285 °C
Massefylde: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011828
CAS-nummer: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Merck Index: 12,09341