Magnesiumsulfat heptahydrat cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61839.A1EA
1390
DKK
J61839.A1
J61839.36
Magnesiumsulfat heptahydrat cell culture reagent
Magnesiumsulfat heptahydrat
Formel:
MgSO₄·7H₂O Molekylvægt: 246,48 g/mol Smeltepunkt: 1124 °C Massefylde: 1,68 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149785 CAS-nummer: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |