D(+)-Glucose
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM600470-1EA
5190
DKK
CAYM600470-1
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molekylvægt: 180,16 g/mol Smeltepunkt: 146 °C Massefylde: 1,54 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00148912 CAS-nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |
![]() |