Bismut (III) oxid ≥99.9%, nanopowder
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
46314.36EA
4990
DKK
46314.36
46314.14
46314.22
Bismut (III) oxid ≥99.9%, nanopowder
Bismut (III) oxid
Formel:
BiO₃ Molekylvægt: 465,96 g/mol Kogepunkt: ∼1890 °C Smeltepunkt: 817 °C Massefylde: 8,9 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003462 CAS-nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |