Glycin ≥99.5% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J64365.30EA 349 DKK
J64365.30 J64365.A1
Glycin ≥99.5% til elektroforese
Glycin
Formel: NH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 75,07 g/mol
Kogepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.)
Massefylde: 1,595
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008131
CAS-nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg