Octan-1-sulfonsyre natrium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
TCIAI0346-5GEA 206 DKK
TCIAI0346-5G TCIAI0346-25G TCIAI0346-100G
Octan-1-sulfonsyre natrium salt ≥98.0% (by titrimetric analysis) til ion-par kromatografi
Octan-1-sulfonsyre natrium salt
Formel: C₈H₁₇NaO₃S
Molekylvægt: 216,28 g/mol
Smeltepunkt: > 300 °C
MDL Number: MFCD00007544
CAS-nummer: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/71/28972171.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.00
Absorbance (230nm) max. 0.30
Absorbance (254nm) max. 0.13