3,4-Difluortoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
TCIAD4054-1GEA
206
DKK
TCIAD4054-1G
TCIAD4054-5G
3,4-Difluortoluen ≥98.0% (by GC)
3,4-Difluortoluen
Formel:
C₇H₆F₂ Molekylvægt: 128,12 g/mol Kogepunkt: 112°C Flammepunkt: 25°C |
MDL Number:
MFCD00075087 CAS-nummer: 2927-34-6 UN nummer: 1993 ADR: 3,III |
![]() |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |