L(-)-Tryptophan cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62508.22EA 1220 DKK
J62508.22 J62508.A1 J62508.09
L(-)-Tryptophan cell culture reagent
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 204,23 g/mol
Smeltepunkt: 280…285 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929