L(+)-Leucin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J62824.30EA 2410 DKK
J62824.30 J62824.36 J62824.22
L(+)-Leucin cell culture reagent
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekylvægt: 131,17 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Massefylde: 1,293
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 13,05470