L(+)-Histidin, HCl monohydrat cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J61465.36EA
2570
DKK
J61465.36
J61465.09
J61465.22
J61465.A1
L(+)-Histidin, HCl monohydrat cell culture reagent
L(+)-Histidin, HCl monohydrat
Formel:
C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O Molekylvægt: 209,63 g/mol Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.) Massefylde: 1,485 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00151027 CAS-nummer: 5934-29-2 EINECS: 211-438-9 Merck Index: 13,04741 |
![]() |