Cleland's reagens ≥99% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64545.03EA
489
DKK
J64545.03
J64545.14
J64545.06
Cleland's reagens ≥99% til elektroforese
Cleland's reagens
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molekylvægt: 154,25 g/mol Kogepunkt: 125…130 °C (12 mmHg) Smeltepunkt: 40…43 °C Flammepunkt: >110 °C (230 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS-nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |
![]() |