(R)-(-)-2-Pentanol ≥97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
J63298.03EA
2550
DKK
J63298.03
(R)-(-)-2-Pentanol ≥97%
(R)-(-)-2-Pentanol
Formel:
C₅H₁₂O Molekylvægt: 88,15 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00065953 CAS-nummer: 31087-44-2 UN nummer: 1105 ADR: 3,III |