D(-)-Mælkesyre
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J61871.MDEA 2680 DKK
J61871.MD J61871.03
D(-)-Mælkesyre
D(-)-Mælkesyre
Useful chiral synthon, building block for depsipeptides
Formel: C₃H₆O₃
Molekylvægt: 90,08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068313
CAS-nummer: 10326-41-7
EINECS: 233-713-2