L(+)-Isoleucin cell culture reagent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J63045.14EA 624 DKK
J63045.14 J63045.22
L(+)-Isoleucin cell culture reagent
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molekylvægt: 131,17 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 287 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 13,05198