D(+)-Sucrose til molekylærbiologi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J65148.A1EA 649 DKK
J65148.A1 J65148.36
D(+)-Sucrose til molekylærbiologi
D(+)-Sucrose
For protein purification by sucrose density gradients
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
Molekylvægt: 342,3 g/mol
Smeltepunkt: 185…187 °C
Massefylde: 1,58
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 12,09051
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/86/2299586.jpg