D(+)-Sucrose 99%, ultra rent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
J64270.22EA
296
DKK
J64270.22
J64270.36
J64270.A1
D(+)-Sucrose 99%, ultra rent
D(+)-Sucrose
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molekylvægt: 342,3 g/mol Smeltepunkt: 185…187 °C Massefylde: 1,58 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006626 CAS-nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
![]() |