2,4-Dimethyl-1,3-pentadien ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H35300.06EA 810 DKK
H35300.06 H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Formel: C₇H₁₂
Molekylvægt: 96,17 g/mol
Kogepunkt: 94…96 °C
Smeltepunkt: –114 °C
Massefylde: 0,744
Flammepunkt: 10 °C (50 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008903
CAS-nummer: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN nummer: 3295
ADR: 3,II