α-Terpinen ≥90%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
J62871.AEEA 365 DKK
J62871.AE J62871.AP
α-Terpinen ≥90%
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molekylvægt: 136,24 g/mol
Kogepunkt: 173…175 °C
Smeltepunkt: –48 °C
Massefylde: 0,837
Flammepunkt: 50 °C (122 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN nummer: 2319
ADR: 3,III