Dikaliumhydrogenorthophosphat trihydrat
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
K967-1KGEA
1750
DKK
K967-1KG
Dikaliumhydrogenorthophosphat trihydrat
Dikaliumhydrogenorthophosphat trihydrat
Formel:
K₂HPO₄·3H₂O Molekylvægt: 228,22 g/mol Kogepunkt: ∼340 °C (1013 hPa) Massefylde: 2,504 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149926 CAS-nummer: 16788-57-1 EINECS: 231-834-5 |