Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS) 99.9% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tris (Hydroxymethyl) Aminomethane
, Trometamol
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
J62569.A7EA
0
DKK
J62569.A7
J62569.36
J62569.22
Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS) 99.9% til elektroforese
Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molekylvægt: 121,14 g/mol Kogepunkt: 219…220 °C (10 mmHg) Smeltepunkt: 168…172 °C Massefylde: 1,353 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS-nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |