Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS) 99.5% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
J61016.22EA 486 DKK
J61016.22 J61016.36
Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS) 99.5% til elektroforese
Tris-(hydroxymethyl) aminomethan (TRIS)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molekylvægt: 121,14 g/mol
Kogepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 169…172 °C
Massefylde: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004679
CAS-nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg