Kaliumiodat 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
34274-1LEA 946 DKK
34274-1L
Kaliumiodat 0.05 M KIO3 (0.3N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Massefylde: 1,005 g/cm3
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002