Kaliumiodat 0.05 M (0.3 N) i vandigopløsning

Leverandør: Ampliqon A/S
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering


AMPQ44340.1000EA 2800 DKK
AMPQ44340.1000
Kaliumiodat 0.05 M (0.3 N) i vandigopløsning
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR