Kaliumiodat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
38120-1EAEA 490 DKK
38120-1EA
Kaliumiodat concentrate for dilution to 1L, 1/60 M KIO3 (0.1N) volumetrisk opløsning, Fluka™
Potassium iodate
Concentrate for 1L standard solution
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
ADR: 5.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002