Guanidiniumchlorid 99%, ultra rent
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Guanidinhydrochlorid
J65485.36EA
2020
DKK
J65485.36
J65485.A1
J65485.22
Guanidiniumchlorid 99%, ultra rent
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekylvægt: 95,53 g/mol Smeltepunkt: 185…188 °C Massefylde: 1,344 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
![]() |