Guanidiniumchlorid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Guanidinhydrochlorid
J60786.36EA
1890
DKK
J60786.36
J60786.A1
J60786.22
Guanidiniumchlorid ≥99%
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekylvægt: 95,53 g/mol Smeltepunkt: 185…188 °C Massefylde: 1,344 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 13,04578 |
![]() |