EDTA ≥99.4% til elektroforese
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J65585.22EA
348
DKK
J65585.22
J65585.A4
J65585.36
EDTA ≥99.4% til elektroforese
EDTA
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Molekylvægt: 292,25 g/mol Kogepunkt: 614 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: ∼ 245 °C (dec.) Massefylde: 0,68 Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003541 CAS-nummer: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
![]() |