Hydroxyethansyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC14037500EA 618 DKK
EHERC14037500
Hydroxyethansyre
Hydroxyethansyre
Formel: C₂H₄O₃
Molekylvægt: 76,05 g/mol
Kogepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…80 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004312
CAS-nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511