3-Methoxyanthranilsyre
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
J64244.14EA
7180
DKK
J64244.14
J64244.06
J64244.09
3-Methoxyanthranilsyre
3-Methoxyanthranilsyre
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekylvægt: 167,16 g/mol Smeltepunkt: 169…170 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075178 CAS-nummer: 3177-80-8 |