Spironolacton
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
J60119.03EA 350 DKK
J60119.03 J60119.06 J60119.09
Spironolacton
Spironolactone
Antihypertensive potassium sparing diuretic; aldosterone receptor antagonist
Formel: C₂₄H₃₂O₄S
Kogepunkt: 597 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 207…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082250
CAS-nummer: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917