2-Amino-3-Brom-5-fluorpyridin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H37257.06EA 2630 DKK
H37257.06
2-Amino-3-Brom-5-fluorpyridin 97%
2-Amino-3-Brom-5-fluorpyridin
Formel: C₅H₄BrFN₂
Kogepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03092924
CAS-nummer: 869557-43-7