4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
H33499.03EA
1790
DKK
H33499.03
H33499.MD
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₉H₉F₄N Molekylvægt: 207,17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22201070 CAS-nummer: 1373921-00-6 UN nummer: 3267 ADR: 8,III |